Merck
EP5910712006
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 50 mL tubes with skirted bottom, Centriprep, 30 mL Oak Ridge, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
skirt
Holds 50 mL tubes
for 50 mL tubes with skirted bottom, Centriprep, 30 mL Oak Ridge
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910712006
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 400 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)