Merck
EP5910708009
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 1.5/2.0 mL micro test tubes, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
for 1.5/2.0 mL micro test tubes
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910708009
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 400 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG