Merck
EP5910707002
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 400 mL, flat bottom, for rotor S-4x400, set of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
for rotor S-4x400
包装
case of 2 ea
set of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910707002
ボトルの最大容量
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)