Merck
EP5910706006
Eppendorf® Adapter
for use with for 400 mL bottle, for S-4x400 rotor, set of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.82
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910706006
Eppendorf®
適合性
for use with for 400 mL bottle, for S-4x400 rotor
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)