Merck
EP5910705000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 250 mL bottle, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
for 250 mL bottle
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910705000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 400 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG