Merck
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
別名:
Eppendorf Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
特徴
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895175007
パラメーター
10,000 rpm speed
保管温度
room temp
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG