Merck
EP5895125000
Buckets for Eppendorf® S-4x750 Rotor
aerosol-tight capable, including plate carrier, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
特徴
aerosol-tight capable
including plate carrier
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895125000 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 xbuckets to hold plates including plate carriers. Fits Eppendorf for Rotor S-4x750 and can be used with an aerosol-tight system.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)