特徴
to hold 0.2 mL to 1,000 mL tubes and flasks (plate/tube buckets)
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 × 1000 mL round buckets
with Eppendorf QuickLock® lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895100007 (Global)
パラメーター
3,428 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5920R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The large Centrifuge 5920 R is a benchtop centrifuge that combines exceptional capacity with a compact and ergonomic design. It has similar dimensions to refrigerated competitor models in the 3-liter segment, but has an outstanding capacity of up to 4 x 1,000 mL or 52 x 50 mL tubes. Optimize high-throughput centrifugation and make your daily work easier.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)