Merck
EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
round bottom
特徴
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825748000 (Global)
パラメーター
3,214 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
117 mm
直径
17.5 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP5825748000-2EA4061835078615