物質
flat bottom
特徴
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825744004 (Global)
パラメーター
3,146 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
150 mm
直径
104 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5825744004-2EA | 4061835078837 |