Key Documents
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
特徴
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825741005 (Global)
パラメーター
3,112 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
145 mm
直径
62 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG