Key Documents
EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
特徴
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825739000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 750 mL round bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG