Merck
EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
conical bottom
特徴
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825734009 (Global)
パラメーター
3,197 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
125 mm
直径
17 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)