Merck
EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
conical bottom
特徴
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825733002 (Global)
パラメーター
3,180 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
122 mm
直径
31 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Two adapters, each for 7 conical tubes 50 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or Rotor S-4x750.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)