Merck
EP5825730003
Eppendorf® Buckets
for 7 x 50 mL Falcon tubes, set of 4 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
特徴
for 7 x 50 mL Falcon tubes
包装
set of 4 pieces
メーカー/製品名
5825730003
Eppendorf® 5825730003
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)