Merck
EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
特徴
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825719000 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with MTP/Flex bucket
詳細
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
特徴および利点
  • Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
  • Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)