Merck
EP5820771003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 24 x 15 mL conical tubes, with 24 steel sleeves and adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 24 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 24 steel sleeves and adapters
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820771003 (Global)
パラメーター
5500 rpm speed
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)