Merck
EP5820770007
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 HPLC tube, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 1 HPLC tube
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820770007 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG