Merck
EP5820761008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
物質
aluminum
特徴
aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820761008 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804
for use with 5804 R
for use with 5810 R
for use with 5810
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)