Merck
EP5820760001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820760001 (Global)
パラメーター
13,000 rpm
19,803 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
  • The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of potentially hazardous materials.
  • Made of anodized aluminum for high chemical resistance and to prevent corrosion.
  • Both rotor and lid are autoclavable.
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)