特徴
aerosol-tight
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820747005 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5810 R
for use with 5810
for use with 5910 R
for use with 5920 R
関連するカテゴリー
特徴および利点
- Ensures safe centrifugation of hazardous samples
- Aerosol-tight caps ensure reduced air resistance of the rotor
- Autoclavable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5820747005-2EA | 4061835079520 |