Merck
EP5820742003
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
物質
round
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820742003 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
750 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)