Merck
EP5820720000
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15–18 mL tube, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 1 x 15–18 mL tube
Holds 15 - 18 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820720000 (Global)
パラメーター
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
テクニック
centrifugation: suitable
直径
18 mm
適合性
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)