Key Documents
EP5820719001
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 10 mL Oak Ridge tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 1 x 10 mL Oak Ridge tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820719001 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor FA-45-6-30
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG