Merck
EP5820716002
Lid for Eppendorf(R) FA-45-6-30 Rotor
aerosol tight, aerosol tight, 5804 / 5804R / 5810 / 5810R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
物質
aluminum
特徴
aerosol tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820716002 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)