Key Documents
EP5810754003
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
set of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
for use with 12 x 7-17mL tubes
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810754003
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 250 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG