Merck
EP5810723000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 5 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810723000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 500 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)