Key Documents
EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810718007
パラメーター
4,000 max. RCF (3,220 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG