特徴
to hold 4 x 250 mL rectangular buckets
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810709008
パラメーター
4,000 max. RCF (3,220 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
詳細
This rotor can be used for a wide range of molecular applications. Eppendorf Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
特徴および利点
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)