Merck
EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
round bottom
特徴
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804792009 (Global)
パラメーター
3,116 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
113 mm
直径
17.5 mm
適合性
for use with 250 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)