Merck
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
conical bottom
特徴
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804777000 (Global)
パラメーター
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
テクニック
centrifugation: suitable
直径
17 mm
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG