特徴
holds 1 tube 20-30 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804773004
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5804773004-2EA | 4022536223742 |