Merck
EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 1 tube 15-18 mL
包装
set of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804772008
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP5804772008-2EA4022536223698