特徴
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 7-17 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804754000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5804754000-2EA | 4022536223414 |