Merck
EP5804753003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804753003
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG