Merck
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
別名:
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804746007 (Global)
パラメーター
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Economic swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 buckets of 250 mL.
アプリケーション
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture centrifugation.
特徴および利点
  • Economic swing-bucket Rotor
  • The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)