Key Documents
EP5804737008
Eppendorf® Adapter
holds 50 mL Falcon skirted, pack of 8 ea
別名:
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
skirt
holds 50 mL Falcon skirted
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804737008
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 500 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG