Merck
EP5804727509
Eppendorf® Rotor Lid
F34-6-38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
F34-6-38
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804727509
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)