Merck
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804715403
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)