特徴
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804709004
パラメーター
5,000 max. RCF (4,500 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)