Merck
EP5702764000
Buckets for Eppendorf Rotor A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
別名:
Round Buckets for Rotator A-4-38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.15
特徴
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702764000
詳細
Centrifuge buckets to hold 16 x 125mm round bottom tubes. Compatible with Eppendorf rotor A-4-38.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)