Key Documents
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702746002
パラメーター
4,400 max. RCF (1,770 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG