Merck
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
without buckets (without buckets)
without buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702740004
パラメーター
4,400 max. RCF (2,750 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG