Merck
EP5702724009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 9 - 15 mL tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702724009
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG