Merck
EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702720003
パラメーター
4,400 max. RCF (3,000 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)