Merck
EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC入力
230 V AC, UK plug
特徴
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
メーカー/製品名
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
パラメーター
3000 × g
4400 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)