Merck
EP5702000065
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC入力
230 V AC, UK plug
特徴
CE compliant
w/o rotor
メーカー/製品名
5702000065
Eppendorf® 5702000065
Eppendorf®
パラメーター
3000 × g
4400 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)