Merck
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495508007
パラメーター
15,060 max. RCF (18,565 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)