Merck
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
FA-24x2
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495500006
パラメーター
15,060 max. RCF (21,300 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
特徴および利点
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)