Merck
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
特徴
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495400001
パラメーター
10,000 rpm speed
保管温度
room temp
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)